Kyselina fosforečná ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
345245-100ML
345245-500ML
SIAL345245-100MLEA
6280
CZK
SIAL345245-100ML
SIAL345245-500ML
Kyselina fosforečná ≥85%, Sigma-Aldrich®
Kyselina fosforečná
Vzorec:
H₃PO₄ Bod tání: 28 °C Hustota: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011340 CAS číslo: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |