Síran stříbrný 6,6 g/l in sulphuric acid, AVS TITRINORM volumetric solution, for COD determination according to NF T 90-101 standard
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Disilver sulphate
, Silver(I) sulphate
30492.241EA
2750
CZK
30492.241
30492.423
Síran stříbrný 6,6 g/l in sulphuric acid, AVS TITRINORM volumetric solution, for COD determination according to NF T 90-101 standard
Síran stříbrný
Vzorec:
Ag₂SO₄ MW: 311,8 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS číslo: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 1830 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Chemical oxygen demand (COD) | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |