Síran stříbrný 6,6 g/l in sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Disilver sulphate
, Silver(I) sulphate
7641.2500EA
0
CZK
7641.2500
Síran stříbrný 6,6 g/l in sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Síran stříbrný
Vzorec:
Ag₂SO₄ MW: 311,8 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS číslo: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 1830 ADR: 8,II |