Tisk…
Síran stříbrný 10 g/l in sulphuric acid, AVS TITRINORM volumetric solution, for COD determination according to NF T 90-101 standard
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
30491.247EA 2970 CZK
30491.247 30491.420
Síran stříbrný 10 g/l in sulphuric acid, AVS TITRINORM volumetric solution, for COD determination according to NF T 90-101 standard
Síran stříbrný
Vzorec: Ag₂SO₄
MDL Number: MFCD00003407
CAS číslo: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed