Tisk…
Síran stříbrný 10 g/l in sulphuric acid for COD determination, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01517.1000 1.01517.2500
1.01517.1000EA 4020 CZK
1.01517.1000 1.01517.2500
Síran stříbrný 10 g/l in sulphuric acid for COD determination, Supelco®
Síran stříbrný
Vzorec: Ag₂SO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003407
CAS číslo: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material