Tisk…
Peroxid vodíku 3% (w/w) in water stabilised, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: ~200 ppm Stabilised with acetanilide
323381-25ML 323381-500ML 323381-4L 323381-2.5L
323381-25MLEA 1500 CZK
323381-25ML 323381-500ML 323381-4L HONC323381-2.5L
Peroxid vodíku 3% (w/w) in water stabilised, Fluka™
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
MW: 34.01
Bod varu: 150.2
Bod tání: -0.41
Hustota: 1.00 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Merck Index: 14,04798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (colorless liquid) complying
Assay 3.0 - 4.0 Gew.%
pH (direct, 20 °C) 4 - 7
Stabilizer (Acetanilide) 150 - 250 ppm
Contains ~200 ppm acetanilide as stabilizer