Síran stříbrný 10 g/l in sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Disilver sulphate
7147.1000EA
0
CZK
7147.1000
7147.2500
Síran stříbrný 10 g/l in sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Síran stříbrný
Vzorec:
Ag₂SO₄ MW: 311.8 Bod varu: 1085 Bod tání: 655 |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS číslo: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 1830 ADR: 8 II Merck Index: 13,08603 |
|
Výsledky specifikačního testu
Suitable for COD determination | passes test |