Síran stříbrný 10 g/l sulphuric acid
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Disilver sulphate
279480010
279480025
ACRO279480010EA
4270
CZK
ACRO279480010
ACRO279480025
Síran stříbrný 10 g/l sulphuric acid
Síran stříbrný
Vzorec:
Ag₂SO₄ MW: 311.8 Bod varu: 1085 Bod tání: 655 |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS číslo: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 1830 ADR: 8 II Merck Index: 13,08603 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Solution contains | 9.5 to 10.5 g/l Ag2SO4 in H2SO4 95-97% |