Tisk…
Dusičnan stříbrný standardised solution 1.0 N vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
35597.AP 35597.K2
35597.APEA 23300 CZK
35597.AP 35597.K2
Dusičnan stříbrný standardised solution 1.0 N vodný roztok
Dusičnan stříbrný
CAS No.: 7761-88-8 Molecular Formula: AgNO3 Formula Weight: 169.87 Physical Form: Liquid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00003414
Vzorec: AgNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM