Tisk…
Kyselina dusičná 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510
1.01799.1000EA 1550 CZK
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510
Kyselina dusičná 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Bod varu: 120,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -41 °C
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material