Tisk…
Dusičnan stříbrný concentrate for dilution to 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
4681.EA 0 CZK
4681. 4681-01
Dusičnan stříbrný concentrate for dilution to 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)