Dusičnan stříbrný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
35601.AP
35601.K2
35601.M4
35601.APEA
2140
CZK
35601.AP
35601.K2
35601.M4
Dusičnan stříbrný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Dusičnan stříbrný
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003414
Vzorec:
AgNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS číslo: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3082 ADR: 9,III |