Tisk…
Kyselina dusičná 65 - 70% ≥99.9999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nitric acid solution
10984.AC 10984.AK 10984.AP
10984.ACEA 759 CZK
10984.AC 10984.AK 10984.AP
Kyselina dusičná 65 - 70% ≥99.9999% (metals basis)
Kyselina dusičná
Purity: 99.9999% CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Density: 1.41 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Pungent Boiling Point: 121° Merck Reference: 14,6577 UN No.: 2031 MDL No.: MFCD00011349
Vzorec: HNO₃
Bod varu: 121 °C
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,41
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 14,6577