jod 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
30914.238EA
858
CZK
30914.238
30914.295
jod 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
jod
Vzorec:
I₂ MW: 253.81 Bod varu: 184.3 Bod tání: 114 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS číslo: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3264 ADR: 8 II Merck Index: 13,05036 |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |