Tisk…
jod 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Dodavatel: REAGECON
I2005F I2005W
REGEI2005FEA 1870 CZK
REGEI2005F REGEI2005W
jod 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution
jod
Vzorec: I₂
MW: 253.81
Bod varu: 184.3
Bod tání: 114
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036