Tisk…
jod 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
30917.295EA 1236 CZK
30917.295 30917.320
jod 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
jod
Vzorec: I₂
MW: 253.81
Bod varu: 184.3
Bod tání: 114
Hustota: 1.032
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed