jod 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
7210.1000EA
0
CZK
7210.1000
7210.2500
jod 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
jod
Vzorec:
I₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS číslo: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3264 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Titer (N) | 0.0997 - 0.1003 |