jod standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
124220010
124220025
ACRO124220010EA
2300
CZK
ACRO124220010
ACRO124220025
jod standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
jod
Vzorec:
I₂ Hustota: 1,02 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS číslo: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark brown Solution |
Titration with Na2S2O3 | 0.0998 to 0.1002 N (20°C) |
CO2 absorption capacity | ≥19.0 % |