Tisk…
thiokyanatan amonný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
31961.294EA 990 CZK
31961.294 31961.328
thiokyanatan amonný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
thiokyanatan amonný
Vzorec: NH₄SCN
MW: 76.12
Bod tání: 150
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011428
CAS číslo: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed