Tisk…
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212911000 212918000 212910025
ACRO212911000EA 2930 CZK
ACRO212911000 ACRO212918000 ACRO212910025
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009425
CAS číslo: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M