Tisk…
Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M in water for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420121000 420125000 420120025
ACRO420121000EA 2880 CZK
ACRO420121000 ACRO420125000 ACRO420120025
Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M in water for HPLC
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48
Bod tání: 29.85
Hustota: 0.968
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009425
CAS číslo: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
UV at 420 nm A: ≤0.15
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm