Tisk…
Bromid fosforitý 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Phosphorus tribromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
276820-100ML 276820-800ML
SIAL276820-100MLEA 2590 CZK
SIAL276820-100ML SIAL276820-800ML
Bromid fosforitý 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Bromid fosforitý
Vzorec: PBr₃
MW: 270.69
Bod varu: 175
Bod tání: -40
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011436
CAS číslo: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
Merck Index: 12,07514