Tisk…
Bromid fosforitý 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phosphorus tribromide
382061000 382068000
382061000.EA 3230 CZK
382061000. 382068000.
Bromid fosforitý 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Bromid fosforitý
Vzorec: PBr₃
MW: 270.69
Bod varu: 175
Bod tání: -40
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011436
CAS číslo: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 2922
Merck Index: 12,07514
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M