Tisk…
Kyselina chlorovodíková 37% (w/w) in water , 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
339253-100ML 339253-500ML
339253-100MLEA 1640 CZK
339253-100ML 339253-500ML
Kyselina chlorovodíková 37% (w/w) in water , 99.999% (trace metals basis)
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Bod varu: 42 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,190 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Assay 36.5 - 38.0 %
Silver (Ag) Max. 0.5 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.5 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.5 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.5 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.5 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.5 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.5 ppm
Copper (Cu) Max. 0.5 ppm
Iron (Fe) Max. 0.5 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.5 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 0.5 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.5 ppm
Tin (Sn) Max. 0.5 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.5 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.5 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.5 ppm
Vanadium (V) Max. 0.5 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.5 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.5 ppm