Tisk…
Chlorid vápenatý 1 mol/l in aqueous solution, Biotechnology Grade for biotechnology
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Chloro calcium
E506-100MLEA 4620 CZK
E506-100ML E506-500ML
Chlorid vápenatý 1 mol/l in aqueous solution, Biotechnology Grade for biotechnology
Calcium chloride solutions
Reagent for the preparation of competent cells for transformation.
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identification PASS
Titration 0.95 - 1.05 M