Tisk…
Kyselina chlorovodíková 37% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
320331-500ML 320331-6X500ML
320331-500MLEA 2830 CZK
320331-500ML 320331-6X500ML
Kyselina chlorovodíková 37% ACS, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Bod varu: 42 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,190 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 36.5 - 38.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Vapor Density 1.3 (vs air)
Heavy metals (ICP) ACS Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 1 ppm
Bromide (Br) Max. 50 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 1 ppm
APHA Max. 10