Tisk…
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
S25001 S25005
REGES25001EA 1120 CZK
REGES25001 REGES25005
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 109 °C (1013 hPa)
Hustota: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II