Tisk…
Hydroxid sodný 4 mol/l (4 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric Carbonate_low
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
191373MEA 1026 CZK
191373M 191376P
Hydroxid sodný 4 mol/l (4 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric Carbonate_low
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Hustota: 1.15 kg/l
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 0.2 %
NIST traceable Confirmed