Tisk…
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) vodný roztok volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
Nebezpečí
S21005 S21001 S21001LC
REGES21005EA 2070 CZK
REGES21005 REGES21001 REGES21001LC
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) vodný roztok volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8,III