Tisk…
Hydroxid sodný 0.1 M NaOH (0.1N) ≥99% volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Caustic soda
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-2.5L
319481-2LEA 2340 CZK
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-2.5L
Hydroxid sodný 0.1 M NaOH (0.1N) ≥99% volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 100 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 323
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay titr. 0.095 - 0.105 mol/l
Carbonate (CO₃) Max. 0.0015 mol/l
Traceable to NIST SRM effective
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective