Tisk…
Hydroxid sodný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Caustic soda
35625.K2 35625.K7 35625.M4
35625.K2EA 1320 CZK
35625.K2 35625.K7 35625.M4
Hydroxid sodný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Hydroxid sodný
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: HNaO Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003548
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627