Tisk…
Hydroxid draselný 8 mol/l (8 N) in water, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
380625000 380620020 380620100
ACRO380625000EA 1170 CZK
ACRO380625000 ACRO380620020 ACRO380620100
Hydroxid draselný 8 mol/l (8 N) in water, pure
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Hustota: 1,326 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 7.984 to 8.016 N (20°C)
Composition 448 g/l (g KOH/l H20)