Hydroxid draselný 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
31984.293EA
1790
CZK
31984.293
Hydroxid draselný 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid draselný
Vzorec:
KOH MW: 56,11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS číslo: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 2924 ADR: 3 (8),II |
Výsledky specifikačního testu
NIST traceable | Confirmed |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |