Tisk…
Hydroxid draselný 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
31308.264EA 846 CZK
31308.264 31308.297
Hydroxid draselný 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid draselný
This product may develop a yellow-brown colour during storage.
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 1320
Bod tání: 360
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,07806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed