Tisk…
Bromovodík 33% (w/w) in glacial acetic acid, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
123180010 123185000 123180025
ACRO123180010EA 5010 CZK
ACRO123180010 ACRO123185000 ACRO123180025
Bromovodík 33% (w/w) in glacial acetic acid, pure
Bromovodík
Vzorec: HBr
Hustota: 1,42 g/cm³
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011323
CAS číslo: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 % (HBr)
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm