Tisk…
Hydroxid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
32304.291EA 1680 CZK
32304.291 32304.427
Hydroxid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Colouration Max. 100 APHA
NIST traceable Confirmed