Tisk…
Hydroxid draselný 0.1 M KOH (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
35125-1L 35125-10L-VP
35125-1LEA 1900 CZK
35125-1L 35125-10L-VP
Hydroxid draselný 0.1 M KOH (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 1320
Bod tání: 360
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
Merck Index: 12,07806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective