Tisk…
Hydroxid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
Varování
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
KOH20105 KOH20101
REGEKOH20105EA 6680 CZK
REGEKOH20105 REGEKOH20101
Hydroxid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 1320
Bod tání: 360
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806