Hydroxid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Varování
|
7130.1000EA
989
CZK
7130.1000
Hydroxid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hydroxid draselný
Vzorec:
KOH MW: 56,11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS číslo: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Titer (mol/l) | 0.0995 - 0.1005 |