Tisk…
Bromovodík 48% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14036.AT 14036.AZ
14036.ATEA 2360 CZK
14036.AT 14036.AZ
Bromovodík 48% (w/w) vodný roztok
Bromovodík
CAS No.: 10035-10-6 Molecular Formula: HBr Formula Weight: 80.92 Physical Form: Liquid Density: 1.490 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to light yellow Beilstein Reference: 3587158 Merck Reference: 14,4778 UN No.: 1788 MDL No.: MFCD00011323
Vzorec: HBr
Hustota: 1,490
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011323
CAS číslo: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4778