Tisk…
Hydroxid draselný standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
35599.K2 35599.M4
35599.K2EA 1180 CZK
35599.K2 35599.M4
Hydroxid draselný standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Hydroxid draselný
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 1320
Bod tání: 360
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806