Bromovodík 48% (w/w) vodný roztok , 99,9999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
10991.AA
10991.AE
10991.AP
10991.AAEA
917
CZK
10991.AA
10991.AE
10991.AP
Bromovodík 48% (w/w) vodný roztok , 99,9999% (metals basis)
Bromovodík
Purity: 99.9999%
CAS No.: 10035-10-6
Molecular Formula: HBr
Formula Weight: 80.92
Physical Form: Liquid
Density: 1.490
Appearance: Colourless to faint yellow
Beilstein Reference: 3587158
Merck Reference: 14,4778
UN No.: 1788
MDL No.: MFCD00011323
Vzorec:
HBr Hustota: 1,490 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011323 CAS číslo: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 1788 ADR: 8,II Merck Index: 14,4778 |