Tisk…
Bromovodík 48% in water, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
123170010 123170025
ACRO123170010EA 3100 CZK
ACRO123170010 ACRO123170025
Bromovodík 48% in water, pure
Bromovodík
Vzorec: HBr
Bod tání: –11 °C
Hustota: 1,48 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011323
CAS číslo: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to orange Solution (May darken on storage)
Titration with NaOH ≥47 %
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %