Tisk…
Bromovodík 47%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hydrogen bromide
20208.297EA 2560 CZK
20208.297 VWRC20208.460
Bromovodík 47%, GPR RECTAPUR®
Bromovodík
Vzorec: HBr
MW: 80.91
Bod varu: -66.7
Bod tání: -86
Hustota: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011323
CAS číslo: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 47 %
Phosphate, Phosphite (as PO4) max 0.002%
Sulphate and sulphite (as SO4) max 0.005%
Heavy metals (as Pb) max 0.001%
Fe (Iron) max 0.0005%