Tisk…
Bromovodík 47%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hydrogen bromide
20207.294EA 4620 CZK
20207.294 20207.460
Bromovodík 47%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Bromovodík
Vzorec: HBr
MW: 80.91
Bod varu: -66.7
Bod tání: -86
Hustota: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011323
CAS číslo: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 47.0 - 49.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
I (Iodide) Max. 30 ppm
PO4 + PO3 (as PO4) Max. 2 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 30 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm