Tisk…
Bromovodík 47%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Hydrogen bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00306.0250 1.00306.1000
1.00306.0250EA 10600 CZK
1.00306.0250 1.00306.1000
Bromovodík 47%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Bromovodík
Vzorec: HBr
MW: 80.91
Bod varu: -66.7
Bod tání: -86
Hustota: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011323
CAS číslo: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material