Tisk…
Bromovodík 47%, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00304.0500 1.00304.2500
1.00304.0500EA 4450 CZK
1.00304.0500 1.00304.2500
Bromovodík 47%, Supelco®
Bromovodík
Vzorec: HBr
Hustota: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011323
CAS číslo: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid