Tisk…
Manganistan draselný 0.1 M KMnO4 (0.5N) Volumetric, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
35201-2.5L 35201-4X2.5L
35201-2.5LEA 4670 CZK
35201-2.5L 35201-4X2.5L
Manganistan draselný 0.1 M KMnO4 (0.5N) Volumetric, Fluka™
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
MW: 158.03
Bod varu: 100 °C (1.013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
Merck Index: 12,07824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective