Tisk…
p-Toluenesulphonic acid 12% in acetic acid, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
421220010 421222500
ACRO421220010EA 7250 CZK
ACRO421220010 ACRO421222500
p-Toluenesulphonic acid 12% in acetic acid, pure
p-Toluenesulphonic acid
Vzorec: C₇H₈O₃S
Bod vzplanutí: 41 °C
CAS číslo: 104-15-4
EINECS: 203-180-0
UN: 2920
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow to pink Solution
Titration with NaOH 11 to 13 %
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %