Tisk…
Kyselina methansulfonová ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
471348-100ML 471348-1L 471348-500ML 471348-18L
SIAL471348-100MLEA 1150 CZK
SIAL471348-100ML SIAL471348-1L SIAL471348-500ML SIAL471348-18L
Kyselina methansulfonová ≥70%, Sigma-Aldrich®
Kyselina methansulfonová
Vzorec: CH₃SO₃H
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007518
CAS číslo: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM